Documents
ENAH659279C3
Enamine
4-hydrazinyl-1,7-naphthyridine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
160.18
Numéro MDL:
Iupac Name
4-hydrazino[1,7]naphthyridine
Inchi Code
1S/C8H8N4/c9-12-7-2-4-11-8-5-10-3-1-6(7)8/h1-5H,9H2,(H,11,12)
Clé InChI
FPPXMAYTGSCHRI-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7455471
Pictogrammes
Exclamation markHealth hazard
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7455471