Principaux documents
ENAH659276D8
Enamine
[1-(3-chlorophenyl)-1H-pyrazol-3-yl]methanamine hydrochloride
100 MG
312,00 €
250 MG
445,90 €
500 MG
703,30 €
1 G
900,90 €
2.5 G
1 768,00 €
5 G
2 613,00 €
10 G
3 875,30 €
Réf. du fournisseur: EN300-7465936-100MG
312,00 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
312,00 €
250 MG
445,90 €
500 MG
703,30 €
1 G
900,90 €
2.5 G
1 768,00 €
5 G
2 613,00 €
10 G
3 875,30 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
244.12
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-7465936-100MG
312,00 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
(1-(3-chlorophenyl)-1H-pyrazol-3-yl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H10ClN3.ClH/c11-8-2-1-3-10(6-8)14-5-4-9(7-12)13-14;/h1-6H,7,12H2;1H
Clé InChI
ZSEMZNCRKIJORC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7465936
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7465936