ENAH65927659
Enamine
sodium 3-methoxy-2-(methoxymethyl)propyl sulfate
Réf. du fournisseur: EN300-7456991-100MG
1 949,50 €
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-7456991-100MG
1 949,50 €
Iupac Name
sodium 3-methoxy-2-(methoxymethyl)propyl sulfate
Inchi Code
1S/C6H14O6S.Na/c1-10-3-6(4-11-2)5-12-13(7,8)9;/h6H,3-5H2,1-2H3,(H,7,8,9);/q;+1/p-1
Clé InChI
HBBXPZIOSOQIBG-UHFFFAOYSA-M
Température de stockage
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7456991