Principaux documents
ENAH6592764B
Enamine
lithium(1+) ion 2-(5-methyl-1H-1,2,4-triazol-3-yl)cyclopropane-1-carboxylate
50 MG
332,80 €
100 MG
496,60 €
250 MG
707,20 €
500 MG
1 116,70 €
1 G
1 432,60 €
Réf. du fournisseur: EN300-7447945-50MG
332,80 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
332,80 €
100 MG
496,60 €
250 MG
707,20 €
500 MG
1 116,70 €
1 G
1 432,60 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
173.1
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-7447945-50MG
332,80 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
lithium 2-(5-methyl-1H-1,2,4-triazol-3-yl)cyclopropane-1-carboxylate
Inchi Code
1S/C7H9N3O2.Li/c1-3-8-6(10-9-3)4-2-5(4)7(11)12;/h4-5H,2H2,1H3,(H,11,12)(H,8,9,10);/q;+1/p-1
Clé InChI
IWBWDSZTPAIDEI-UHFFFAOYSA-M
Température de stockage
4
Salt Data
[Li+]
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7447945
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7447945