Principaux documents
ENAH65927620
Enamine
3,3-dimethyl-1-(1-methylpiperidin-4-yl)urea hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
221.73
Numéro MDL:
Iupac Name
1,1-dimethyl-3-(1-methylpiperidin-4-yl)urea hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H19N3O.ClH/c1-11(2)9(13)10-8-4-6-12(3)7-5-8;/h8H,4-7H2,1-3H3,(H,10,13);1H
Clé InChI
OXRMJSFDZWSTHC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7470445
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7470445