Principaux documents
ENAH6592761F
Enamine
potassium (1E)-1-cyano-1-(3,4-dichlorophenyl)-3,3,3-trifluoroprop-1-en-2-olate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
320.14
Numéro MDL:
Iupac Name
potassium (E)-1-cyano-1-(3,4-dichlorophenyl)-3,3,3-trifluoroprop-1-en-2-olate
Inchi Code
1S/C10H4Cl2F3NO.K/c11-7-2-1-5(3-8(7)12)6(4-16)9(17)10(13,14)15;/h1-3,17H;/q;+1/p-1/b9-6-;
Clé InChI
AJOGUPUEGYAIPR-BORNJIKYSA-M
Température de stockage
RT
Salt Data
[K+]
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7459387
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7459387