Principaux documents
ENAH6591F932
Enamine
5,8-diazaspiro[2.6]nonane
50 MG
472,70 €
100 MG
683,30 €
250 MG
955,00 €
500 MG
1 478,90 €
1 G
1 884,50 €
2.5 G
3 649,90 €
5 G
5 378,90 €
10 G
7 955,50 €
Réf. du fournisseur: EN300-4330308-50MG
472,70 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
472,70 €
100 MG
683,30 €
250 MG
955,00 €
500 MG
1 478,90 €
1 G
1 884,50 €
2.5 G
3 649,90 €
5 G
5 378,90 €
10 G
7 955,50 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
126.2
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-4330308-50MG
472,70 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
5,8-diazaspiro[2.6]nonane
Inchi Code
1S/C7H14N2/c1-2-7(1)5-8-3-4-9-6-7/h8-9H,1-6H2
Clé InChI
YTHRUQKSVTZEDY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-4330308
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-4330308