Principaux documents
ENAH6591F800
Enamine
3-(3,4-dihydro-2H-1,4-benzoxazine-4-sulfonyl)benzoic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
319.34
Numéro MDL:
Iupac Name
3-(2,3-dihydro-4H-1,4-benzoxazin-4-ylsulfonyl)benzoic acid
Inchi Code
1S/C15H13NO5S/c17-15(18)11-4-3-5-12(10-11)22(19,20)16-8-9-21-14-7-2-1-6-13(14)16/h1-7,10H,8-9H2,(H,17,18)
Clé InChI
JHRNSSLCEKQNNW-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7460256
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7460256