Key Documents
ENAH6591F403
Enamine
5-formylimidazo[2,1-b][1,3]thiazole-2-carboxylic acid
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
196.19
Numéro MDL:
Iupac Name
5-formylimidazo[2,1-b]thiazole-2-carboxylic acid
Inchi Code
1S/C7H4N2O3S/c10-3-4-1-8-7-9(4)2-5(13-7)6(11)12/h1-3H,(H,11,12)
Clé InChI
VLZPWFUTFSKFAR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1659530
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-1659530