Principaux documents
ENAH6591F3D3
Enamine
tert-butyl 2-bromo-1,3-oxazole-5-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
248.08
Numéro MDL:
Iupac Name
tert-butyl 2-bromooxazole-5-carboxylate
Inchi Code
1S/C8H10BrNO3/c1-8(2,3)13-6(11)5-4-10-7(9)12-5/h4H,1-3H3
Clé InChI
HAOJRZMWQPNYLE-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7438847
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7438847