Principaux documents
ENAH65919BDE
Enamine
3-amino-3-cyclopropyl-2,2-dimethylpropanoic acid hydrochloride
100 MG
378,30 €
250 MG
542,10 €
500 MG
855,40 €
1 G
1 095,90 €
2.5 G
2 147,60 €
5 G
3 177,20 €
Réf. du fournisseur: EN300-7459328-100MG
378,30 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
378,30 €
250 MG
542,10 €
500 MG
855,40 €
1 G
1 095,90 €
2.5 G
2 147,60 €
5 G
3 177,20 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
193.67
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-7459328-100MG
378,30 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
3-amino-3-cyclopropyl-2,2-dimethylpropanoic acid hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H15NO2.ClH/c1-8(2,7(10)11)6(9)5-3-4-5;/h5-6H,3-4,9H2,1-2H3,(H,10,11);1H
Clé InChI
QIAHJBNBPPCSFC-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7459328
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7459328