Principaux documents
ENAH65919B24
Enamine
1-[1-(hydroxymethyl)cyclopropyl]-2,5-dihydro-1H-pyrrole-2,5-dione
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
167.16
Numéro MDL:
Iupac Name
1-(1-(hydroxymethyl)cyclopropyl)-1H-pyrrole-2,5-dione
Inchi Code
1S/C8H9NO3/c10-5-8(3-4-8)9-6(11)1-2-7(9)12/h1-2,10H,3-5H2
Clé InChI
YHKJTDWYCBKDHM-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2526714
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-2526714