Principaux documents
ENAH65919A8A
Enamine
(3-iodopropyl)cyclopropane
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
210.06
Numéro MDL:
Iupac Name
(3-iodopropyl)cyclopropane
Inchi Code
1S/C6H11I/c7-5-1-2-6-3-4-6/h6H,1-5H2
Clé InChI
VVWFXXSZVSSHHH-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3148085
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3148085