Principaux documents
ENAH659199F5
Enamine
methyl 5-hydroxypyrimidine-2-carboxylate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
154.13
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 5-hydroxypyrimidine-2-carboxylate
Inchi Code
1S/C6H6N2O3/c1-11-6(10)5-7-2-4(9)3-8-5/h2-3,9H,1H3
Clé InChI
BEZDJOOHPCJDAY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6198204
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6198204