Key Documents
ENAH659199DD
Enamine
1-methyl-2-oxo-2,3-dihydro-1H-indole-6-carbaldehyde
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
175.19
Numéro MDL:
Iupac Name
2-hydroxy-1-methyl-1H-indole-6-carbaldehyde
Inchi Code
1S/C10H9NO2/c1-11-9-4-7(6-12)2-3-8(9)5-10(11)13/h2-6,13H,1H3
Clé InChI
DQUDRDMMYYYSGR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7435353
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7435353