Principaux documents
ENAH6591997B
Enamine
2-hydroxy-N-methyl-N-phenylbenzamide
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
227.26
Numéro MDL:
Pf
110-115
Iupac Name
2-hydroxy-N-methyl-N-phenylbenzamide
Inchi Code
1S/C14H13NO2/c1-15(11-7-3-2-4-8-11)14(17)12-9-5-6-10-13(12)16/h2-10,16H,1H3
Clé InChI
ACVBVXMHXWWRJS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7460191
Melting Point
110-115
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7460191