Principaux documents
ENAH6591994F
Enamine
4-(pyrimidin-2-yloxy)phenol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
188.19
Numéro MDL:
Pf
158-159
Iupac Name
4-(2-pyrimidinyloxy)phenol
Inchi Code
1S/C10H8N2O2/c13-8-2-4-9(5-3-8)14-10-11-6-1-7-12-10/h1-7,13H
Clé InChI
XFMMNZXCLZUIPY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7466784
Melting Point
158-159
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7466784