Principaux documents
ENAH581687F6
Enamine
3-(2,2-difluorocyclopropyl)piperidine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
197.66
Numéro MDL:
Iupac Name
3-(2,2-difluorocyclopropyl)piperidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C8H13F2N.ClH/c9-8(10)4-7(8)6-2-1-3-11-5-6;/h6-7,11H,1-5H2;1H
Clé InChI
YEYHVFUXYIMOCZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7464716
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7464716