Key Documents
ENAH58168615
Enamine
[1-(2-chlorophenyl)-1H-pyrazol-3-yl]methanamine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
244.12
Numéro MDL:
Iupac Name
(1-(2-chlorophenyl)-1H-pyrazol-3-yl)methanamine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H10ClN3.ClH/c11-9-3-1-2-4-10(9)14-6-5-8(7-12)13-14;/h1-6H,7,12H2;1H
Clé InChI
UURVOMKFCXJIFD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7465124
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7465124