Principaux documents
ENAH581685B3
Enamine
4-(2-methylpent-3-yn-2-yl)phenol
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
174.24
Numéro MDL:
Iupac Name
4-(2-methylpent-3-yn-2-yl)phenol
Inchi Code
1S/C12H14O/c1-4-9-12(2,3)10-5-7-11(13)8-6-10/h5-8,13H,1-3H3
Clé InChI
GDYPHTGICPZEEB-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7463402
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7463402