Principaux documents
ENAH5816859F
Enamine
3-fluoro-2-iodo-N-(propan-2-yl)aniline hydrochloride
100 MG
423,30 €
250 MG
587,10 €
500 MG
900,40 €
1 G
1 140,90 €
Réf. du fournisseur: EN300-7463117-100MG
423,30 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
423,30 €
250 MG
587,10 €
500 MG
900,40 €
1 G
1 140,90 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
315.56
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-7463117-100MG
423,30 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
3-fluoro-2-iodo-N-isopropylaniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H11FIN.ClH/c1-6(2)12-8-5-3-4-7(10)9(8)11;/h3-6,12H,1-2H3;1H
Clé InChI
PWRNCIUTBMLDSZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7463117
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7463117