Principaux documents
ENAH58168508
Enamine
methyl 2-bromo-5-(1H-pyrrol-1-yl)benzoate
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
280.12
Numéro MDL:
Iupac Name
methyl 2-bromo-5-(1H-pyrrol-1-yl)benzoate
Inchi Code
1S/C12H10BrNO2/c1-16-12(15)10-8-9(4-5-11(10)13)14-6-2-3-7-14/h2-8H,1H3
Clé InChI
GIUDKRCZXUCQQT-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7455912
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7455912