Principaux documents
ENAH5802F491
Enamine
3-[(chlorosulfonyl)methyl]benzoic acid
50 MG
427,70 €
100 MG
638,30 €
250 MG
910,00 €
500 MG
1 433,90 €
1 G
1 839,50 €
2.5 G
3 604,90 €
5 G
5 333,90 €
Réf. du fournisseur: EN300-144516-50MG
427,70 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
427,70 €
100 MG
638,30 €
250 MG
910,00 €
500 MG
1 433,90 €
1 G
1 839,50 €
2.5 G
3 604,90 €
5 G
5 333,90 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
234.66
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-144516-50MG
427,70 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
3-[(chlorosulfonyl)methyl]benzoic acid
Inchi Code
1S/C8H7ClO4S/c9-14(12,13)5-6-2-1-3-7(4-6)8(10)11/h1-4H,5H2,(H,10,11)
Clé InChI
XQIDIUNHDHXJJN-UHFFFAOYSA-N
Purity
95
Country of Origin
UA
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-144516
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-144516