Key Documents
ENAH5802F417
Enamine
2,3-dihydro-1H-spiro[isoquinoline-4,4'-piperidine]-3-one
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
216.28
Numéro MDL:
Iupac Name
1,2-dihydro-3H-spiro[isoquinoline-4,4'-piperidin]-3-one
Inchi Code
1S/C13H16N2O/c16-12-13(5-7-14-8-6-13)11-4-2-1-3-10(11)9-15-12/h1-4,14H,5-9H2,(H,15,16)
Clé InChI
HIQLWRVBQFPWDY-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6762317
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6762317