Principaux documents
ENAH5802F3F7
Enamine
2-(cyclohexyloxy)aniline hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
227.73
Numéro MDL:
Pf
179-181
Iupac Name
2-(cyclohexyloxy)aniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C12H17NO.ClH/c13-11-8-4-5-9-12(11)14-10-6-2-1-3-7-10;/h4-5,8-10H,1-3,6-7,13H2;1H
Clé InChI
QIFNHCXBXGTAJX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7430697
Melting Point
179-181
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7430697