Principaux documents
ENAH5802F3C2
Enamine
N-{3-[(methylamino)methyl]phenyl}acetamide hydrochloride
100 MG
154,70 €
250 MG
219,70 €
500 MG
410,80 €
1 G
547,30 €
2.5 G
1 072,50 €
5 G
1 586,00 €
10 G
2 351,70 €
Réf. du fournisseur: EN300-7442430-100MG
154,70 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
154,70 €
250 MG
219,70 €
500 MG
410,80 €
1 G
547,30 €
2.5 G
1 072,50 €
5 G
1 586,00 €
10 G
2 351,70 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
214.69
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-7442430-100MG
154,70 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
N-(3-((methylamino)methyl)phenyl)acetamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H14N2O.ClH/c1-8(13)12-10-5-3-4-9(6-10)7-11-2;/h3-6,11H,7H2,1-2H3,(H,12,13);1H
Clé InChI
BSNMXAWTQAPKIX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7442430
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7442430