Principaux documents
ENAH5802F3BB
Enamine
N-cyclopropylazetidine-3-sulfonamide hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
212.7
Numéro MDL:
Iupac Name
N-cyclopropylazetidine-3-sulfonamide hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H12N2O2S.ClH/c9-11(10,6-3-7-4-6)8-5-1-2-5;/h5-8H,1-4H2;1H
Clé InChI
BCIBREFWQZGTEP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7439309
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7439309