Principaux documents
ENAH5802F32B
Enamine
3-cyclopropyl-3-methylazetidine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
147.65
Numéro MDL:
Iupac Name
3-cyclopropyl-3-methylazetidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H13N.ClH/c1-7(4-8-5-7)6-2-3-6;/h6,8H,2-5H2,1H3;1H
Clé InChI
XIGOIYFDAFMGQR-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7437114
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7437114