Key Documents
ENAH5802F28A
Enamine
3-(3,3,3-trifluoropropoxy)pyrazin-2-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
207.16
Numéro MDL:
Iupac Name
3-(3,3,3-trifluoropropoxy)pyrazin-2-amine
Inchi Code
1S/C7H8F3N3O/c8-7(9,10)1-4-14-6-5(11)12-2-3-13-6/h2-3H,1,4H2,(H2,11,12)
Clé InChI
QURZBTWKINNZNP-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-4459313
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-4459313