Principaux documents
ENAH5802F26F
Enamine
4-ethyl-5-phenylpyrimidin-2-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
199.26
Numéro MDL:
Iupac Name
4-ethyl-5-phenylpyrimidin-2-amine
Inchi Code
1S/C12H13N3/c1-2-11-10(8-14-12(13)15-11)9-6-4-3-5-7-9/h3-8H,2H2,1H3,(H2,13,14,15)
Clé InChI
OZMWQNXKYWHOAK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-4369601
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-4369601