Principaux documents
ENAH5802F1D1
Enamine
3-(cyclopentyloxy)pyridin-2-amine hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
214.69
Numéro MDL:
Iupac Name
3-(cyclopentyloxy)pyridin-2-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C10H14N2O.ClH/c11-10-9(6-3-7-12-10)13-8-4-1-2-5-8;/h3,6-8H,1-2,4-5H2,(H2,11,12);1H
Clé InChI
QMSXOULXQBKZLH-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7433063
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7433063