Principaux documents
ENAH5802F1C8
Enamine
4-(3,3-dimethylazetidin-1-yl)aniline
100 MG
318,50 €
250 MG
455,00 €
500 MG
716,30 €
1 G
919,10 €
2.5 G
1 800,50 €
5 G
2 663,70 €
Réf. du fournisseur: EN300-3040080-100MG
318,50 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Changer de vue
100 MG
318,50 €
250 MG
455,00 €
500 MG
716,30 €
1 G
919,10 €
2.5 G
1 800,50 €
5 G
2 663,70 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
176.26
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-3040080-100MG
318,50 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
M'avertir
Être averti(e) par e-mail lorsque cet article est prêt à être expédié.
Iupac Name
4-(3,3-dimethylazetidin-1-yl)aniline
Inchi Code
1S/C11H16N2/c1-11(2)7-13(8-11)10-5-3-9(12)4-6-10/h3-6H,7-8,12H2,1-2H3
Clé InChI
RUZVATLMZVRTDQ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3040080
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3040080