Principaux documents
ENAH5802F1B3
Enamine
2-amino-1-(piperidin-1-yl)butan-1-one hydrochloride
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
206.72
Numéro MDL:
Iupac Name
2-amino-1-(piperidin-1-yl)butan-1-one hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H18N2O.ClH/c1-2-8(10)9(12)11-6-4-3-5-7-11;/h8H,2-7,10H2,1H3;1H
Clé InChI
LWDCAXYCUKBDPZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7356390
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7356390