ENAH5802F199
Enamine
2-methoxy-N1,N1-dimethylbenzene-1,4-diamine dihydrochloride
Réf. du fournisseur: EN300-7425506-100MG
185,40 €
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-7425506-100MG
185,40 €
Iupac Name
2-methoxy-N1,N1-dimethylbenzene-1,4-diamine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C9H14N2O.2ClH/c1-11(2)8-5-4-7(10)6-9(8)12-3;;/h4-6H,10H2,1-3H3;2*1H
Clé InChI
BPRYRMNBVBCGJR-UHFFFAOYSA-N
Salt Data
Purity
Country of Origin
Product Link
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7425506