Principaux documents
ENAH5802F178
Enamine
tricyclo[7.1.1.0,2,7]undeca-2,4,6-trien-8-amine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
159.23
Numéro MDL:
Iupac Name
1,2,3,4-tetrahydro-1,3-methanonaphthalen-4-amine
Inchi Code
1S/C11H13N/c12-11-8-5-7(6-8)9-3-1-2-4-10(9)11/h1-4,7-8,11H,5-6,12H2
Clé InChI
RRGZETHVHFWPME-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7427797
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7427797