Principaux documents
ENAH5802F177
Enamine
2,4-difluoro-6-methoxyaniline hydrochloride
100 MG
325,00 €
50 MG
354,90 €
250 MG
462,80 €
500 MG
730,60 €
1 G
936,00 €
2.5 G
1 835,60 €
5 G
2 715,70 €
10 G
4 028,70 €
Réf. du fournisseur: EN300-7442700-100MG
325,00 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
325,00 €
50 MG
354,90 €
250 MG
462,80 €
500 MG
730,60 €
1 G
936,00 €
2.5 G
1 835,60 €
5 G
2 715,70 €
10 G
4 028,70 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
195.6
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-7442700-100MG
325,00 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
2,4-difluoro-6-methoxyaniline hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H7F2NO.ClH/c1-11-6-3-4(8)2-5(9)7(6)10;/h2-3H,10H2,1H3;1H
Clé InChI
HUQYXXBCWVFKAN-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7442700
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7442700