Principaux documents
ENAH5802F0F7
Enamine
2,2-difluoro-1-methylcyclopentan-1-amine hydrochloride
50 MG
309,40 €
100 MG
460,20 €
250 MG
656,50 €
500 MG
1 033,50 €
1 G
1 326,00 €
2.5 G
2 600,00 €
5 G
3 845,40 €
10 G
5 703,10 €
Réf. du fournisseur: EN300-7432145-50MG
309,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
309,40 €
100 MG
460,20 €
250 MG
656,50 €
500 MG
1 033,50 €
1 G
1 326,00 €
2.5 G
2 600,00 €
5 G
3 845,40 €
10 G
5 703,10 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
171.62
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-7432145-50MG
309,40 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
2,2-difluoro-1-methylcyclopentan-1-amine hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H11F2N.ClH/c1-5(9)3-2-4-6(5,7)8;/h2-4,9H2,1H3;1H
Clé InChI
TWNJTNFHMYXXKD-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7432145
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7432145