Principaux documents
ENAH5802EF62
Enamine
[(4-amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methoxy]phosphonic acid hydrochloride
50 MG
388,70 €
100 MG
577,20 €
250 MG
824,20 €
500 MG
1 296,10 €
1 G
1 662,70 €
Réf. du fournisseur: EN300-7441632-50MG
388,70 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
388,70 €
100 MG
577,20 €
250 MG
824,20 €
500 MG
1 296,10 €
1 G
1 662,70 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
255.6
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-7441632-50MG
388,70 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
(4-amino-2-methylpyrimidin-5-yl)methyl dihydrogen phosphate hydrochloride
Inchi Code
1S/C6H10N3O4P.ClH/c1-4-8-2-5(6(7)9-4)3-13-14(10,11)12;/h2H,3H2,1H3,(H2,7,8,9)(H2,10,11,12);1H
Clé InChI
FJVASARTLHQZAU-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7441632
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7441632