Principaux documents
ENAH5802EF04
Enamine
1-benzyl-2-(trifluoromethyl)aziridine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
201.19
Numéro MDL:
Iupac Name
1-benzyl-2-(trifluoromethyl)aziridine
Inchi Code
1S/C10H10F3N/c11-10(12,13)9-7-14(9)6-8-4-2-1-3-5-8/h1-5,9H,6-7H2
Clé InChI
FXTYNGNFIMWUGV-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6745909
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-6745909