ENAH5802EEDE
Enamine
N-(3,4-dimethoxyphenyl)guanidine hydrochloride
Réf. du fournisseur: EN300-7433487-100MG
118,30 €
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-7433487-100MG
118,30 €
Pf
221-223
Iupac Name
1-(3,4-dimethoxyphenyl)guanidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C9H13N3O2.ClH/c1-13-7-4-3-6(12-9(10)11)5-8(7)14-2;/h3-5H,1-2H3,(H4,10,11,12);1H
Clé InChI
ZEURWQZJKFZVHK-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Melting Point
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7433487