Principaux documents
ENAH5802EE98
Enamine
methyl 5H,6H,7H,8H-imidazo[1,2-b]pyridazine-3-carboxylate
100 MG
363,50 €
250 MG
500,00 €
500 MG
761,30 €
1 G
964,10 €
2.5 G
1 845,50 €
5 G
2 708,70 €
10 G
3 995,70 €
Réf. du fournisseur: EN300-7355743-100MG
363,50 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
363,50 €
250 MG
500,00 €
500 MG
761,30 €
1 G
964,10 €
2.5 G
1 845,50 €
5 G
2 708,70 €
10 G
3 995,70 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
181.19
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-7355743-100MG
363,50 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl 5,6,7,8-tetrahydroimidazo[1,2-b]pyridazine-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C8H11N3O2/c1-13-8(12)6-5-9-7-3-2-4-10-11(6)7/h5,10H,2-4H2,1H3
Clé InChI
PHCLCNUBXHIGDZ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7355743
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7355743