Principaux documents
ENAH5802ED51
Enamine
1-amino-1-ethylurea
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
103.12
Numéro MDL:
Pf
97-103
Iupac Name
1-ethylhydrazinecarboxamide
Inchi Code
1S/C3H9N3O/c1-2-6(5)3(4)7/h2,5H2,1H3,(H2,4,7)
Clé InChI
WFGVMJYASPLBLS-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7444394
Melting Point
97-103
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7444394