Principaux documents
ENAH5802ED15
Enamine
3-(cyclohexyloxy)benzonitrile
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
201.27
Numéro MDL:
Iupac Name
3-(cyclohexyloxy)benzonitrile
Inchi Code
1S/C13H15NO/c14-10-11-5-4-8-13(9-11)15-12-6-2-1-3-7-12/h4-5,8-9,12H,1-3,6-7H2
Clé InChI
YAPNLSYXNDZFFG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7437546
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7437546