Principaux documents
ENAH5802ECD9
Enamine
2-(5-methylthiophen-3-yl)acetonitrile
100 MG
436,30 €
250 MG
604,00 €
500 MG
927,70 €
1 G
1 176,00 €
Réf. du fournisseur: EN300-204176-100MG
436,30 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
436,30 €
250 MG
604,00 €
500 MG
927,70 €
1 G
1 176,00 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
137.21
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-204176-100MG
436,30 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
(5-methyl-3-thienyl)acetonitrile
Inchi Code
1S/C7H7NS/c1-6-4-7(2-3-8)5-9-6/h4-5H,2H2,1H3
Clé InChI
STMUCCWHUNLHJX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-204176
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-204176