ENAH5802EC21
Enamine
1-(oxetan-3-yl)pyrrolidin-3-amine; bis(trifluoroacetic acid)
Réf. du fournisseur: EN300-7427198-50MG
362,20 €
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-7427198-50MG
362,20 €
Iupac Name
1-(oxetan-3-yl)pyrrolidin-3-amine bis(2,2,2-trifluoroacetate)
Inchi Code
1S/C7H14N2O.2C2HF3O2/c8-6-1-2-9(3-6)7-4-10-5-7;2*3-2(4,5)1(6)7/h6-7H,1-5,8H2;2*(H,6,7)
Clé InChI
SFMARRULNYVWDG-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7427198