Principaux documents
ENAH5802EB8D
Enamine
1-(2,2-dimethylthiomorpholin-4-yl)propan-2-one
100 MG
436,30 €
250 MG
604,00 €
500 MG
927,70 €
1 G
1 176,00 €
2.5 G
2 261,50 €
5 G
3 324,90 €
Réf. du fournisseur: EN300-3029626-100MG
436,30 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
436,30 €
250 MG
604,00 €
500 MG
927,70 €
1 G
1 176,00 €
2.5 G
2 261,50 €
5 G
3 324,90 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
187.31
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-3029626-100MG
436,30 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
1-(2,2-dimethylthiomorpholino)propan-2-one
Inchi Code
1S/C9H17NOS/c1-8(11)6-10-4-5-12-9(2,3)7-10/h4-7H2,1-3H3
Clé InChI
NEOUQWZYIWATSX-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
liquid
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3029626
Pictogrammes
CorrosionExclamation mark
Signal Word
Danger
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-3029626