Key Documents
ENAH5802EAF9
Enamine
N-[2-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl]hydroxylamine
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
178.11
Numéro MDL:
Iupac Name
N-(2-(trifluoromethyl)pyridin-3-yl)hydroxylamine
Inchi Code
1S/C6H5F3N2O/c7-6(8,9)5-4(11-12)2-1-3-10-5/h1-3,11-12H
Clé InChI
FVBRKEBHBQZWNL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7442253
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7442253