ENAH5802EAE6
Enamine
3-hydrazinyl-2-methoxypyridine dihydrochloride
Réf. du fournisseur: EN300-7438417-100MG
23,40 €
About This Item
Réf. du fournisseur: EN300-7438417-100MG
23,40 €
Iupac Name
3-hydrazineyl-2-methoxypyridine dihydrochloride
Inchi Code
1S/C6H9N3O.2ClH/c1-10-6-5(9-7)3-2-4-8-6;;/h2-4,9H,7H2,1H3;2*1H
Clé InChI
CXVOTUIYGMGVFJ-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
Salt Data
Purity
Country of Origin
Shipping Temperature
Physical Form
Product Link
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7438417