Principaux documents
ENAH5802EAC1
Enamine
methyl 5-(2,6-dichlorophenyl)-1,2-oxazole-3-carboxylate
100 MG
363,50 €
250 MG
500,00 €
500 MG
761,30 €
1 G
964,10 €
Réf. du fournisseur: EN300-7435270-100MG
363,50 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
100 MG
363,50 €
250 MG
500,00 €
500 MG
761,30 €
1 G
964,10 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
272.09
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-7435270-100MG
363,50 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
methyl 5-(2,6-dichlorophenyl)isoxazole-3-carboxylate
Inchi Code
1S/C11H7Cl2NO3/c1-16-11(15)8-5-9(17-14-8)10-6(12)3-2-4-7(10)13/h2-5H,1H3
Clé InChI
SDTOALBWPJJZJL-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
RT
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Normal
Physical Form
powder
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7435270
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7435270