Principaux documents
ENAH5802EA0D
Enamine
3-{[3-(trifluoromethyl)-3H-diazirin-3-yl]methyl}pyrrolidine hydrochloride
50 MG
735,80 €
100 MG
960,70 €
250 MG
1 371,50 €
500 MG
2 161,90 €
1 G
2 771,60 €
2.5 G
5 432,70 €
5 G
8 037,90 €
Réf. du fournisseur: EN300-7437573-50MG
735,80 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Changer de vue
50 MG
735,80 €
100 MG
960,70 €
250 MG
1 371,50 €
500 MG
2 161,90 €
1 G
2 771,60 €
2.5 G
5 432,70 €
5 G
8 037,90 €
About This Item
Numéro CAS:
Poids moléculaire :
229.63
Numéro MDL:
Réf. du fournisseur: EN300-7437573-50MG
735,80 €
Expédition sous 14 jour(s) - par un Aldrich Partner.
Iupac Name
3-((3-(trifluoromethyl)-3H-diazirin-3-yl)methyl)pyrrolidine hydrochloride
Inchi Code
1S/C7H10F3N3.ClH/c8-7(9,10)6(12-13-6)3-5-1-2-11-4-5;/h5,11H,1-4H2;1H
Clé InChI
AQIYYPFBSNNASW-UHFFFAOYSA-N
Température de stockage
4
Salt Data
Cl
Purity
95
Country of Origin
UA
Shipping Temperature
Ice Pack
Physical Form
oil
Product Link
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7437573
Pictogrammes
Exclamation mark
Signal Word
Warning
Hazard Statements
MSDS
https://www.enaminestore.com/catalog/EN300-7437573